Tetrabutylammoniumtetrahydroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetrabutylammonium borohydride, Tetrabutylammonium tetrahydridoborate
A17494.09
A17494.18
A17494.30
A17494.09EA
87.5
EUR
A17494.09
A17494.18
A17494.30
Tetrabutylammoniumtetrahydroborat ≥98%
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Purity: 98%
CAS No.: 33725-74-5
Molecular Formula: C16H40BN
Formula Weight: 257.31
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 125-131°
UN No.: 3131
MDL No.: MFCD00012035
Formel:
C₁₆H₄₀BN Schmelzpunkt: 125…131 °C Flammpunkt: 140 °C (284 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012035 CAS-Nummer: 33725-74-5 EINECS: 251-658-2 UN-Nummer: 3131 ADR: 4.3,II |