α,α,α-Trifluor-m-toluonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
A17029.06 A17029.14 A17029.22
A17029.06EA 25.2 EUR
A17029.06 A17029.14 A17029.22
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril ≥98%
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril
Purity: 98% CAS No.: 368-77-4 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 14-18° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1868102 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001807
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 188…190 °C
Schmelzpunkt: 14…18 °C
Dichte: 1.280
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001807
CAS-Nummer: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III