1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N'-Dibutylthiourea, 1,3-Dibutylthiourea, N,N'-Di-n-butylthiourea
A16783.0B
A16783.18
A16783.30
A16783.0BEA
175
EUR
A16783.0B
A16783.18
A16783.30
1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff ≥98%
1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff
Purity: 98%
CAS No.: 109-46-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3
Formula Weight: 188.34
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Beilstein Reference: 507434
MDL No.: MFCD00004926
Formel:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 64…67 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004926 CAS-Nummer: 109-46-6 EINECS: 203-674-6 |