N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
A16550.18 A16550.09
A16550.18EA 204 EUR
A16550.18 A16550.09
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 95%
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Purity: 95% CAS No.: 2083-91-2 Molecular Formula: C5H15SiN Formula Weight: 117.27 Flash Point: -19°(-3°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Amine-like Boiling Point: 86-87° Beilstein Reference: 1731861 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008297
Formel: C₅H₁₅NSi
Siedepunkt: 86…87 °C
Dichte: 0.732
Flammpunkt: –19 °C (–3 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008297
CAS-Nummer: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
ADR: 3,II