Diethylenglycolmonobutylether ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
A16068.AU A16068.0J
A16068.AUEA 37.1 EUR
A16068.AU A16068.0J
Diethylenglycolmonobutylether ≥99%
Diethylenglycolmonobutylether
Purity: 99% CAS No.: 112-34-5 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: schwach, mild Melting Point: -68° Boiling Point: 230-232° Merck Reference: 14,1557 MDL No.: MFCD00002881
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 230…232 °C
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0.967
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002881
CAS-Nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,1557