5-Methylbenzimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methyl-1H-benzimidazole, 5-Methyl-1H-benzo[d]imidazole
A15957.06 A15957.14 A15957.22
A15957.06EA 44.3 EUR
A15957.06 A15957.14 A15957.22
5-Methylbenzimidazol ≥98%
5-Methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 614-97-1 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 112-117° Boiling Point: 169-172°/1mm MDL No.: MFCD00010740
Formel: C₈H₈N₂
Siedepunkt: 169…172 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 112…117 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010740
CAS-Nummer: 614-97-1
EINECS: 210-401-4