tert-Butylchloracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15833.14
A15833.22
A15833.36
A15833.14EA
33.8
EUR
A15833.14
A15833.22
A15833.36
tert-Butylchloracetat ≥98%
tert-Butylchloracetat
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ Siedepunkt: 155 °C Dichte: 1,053 Flammpunkt: 46 °C (115 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000930 CAS-Nummer: 107-59-5 EINECS: 203-506-1 UN-Nummer: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1563 |