Isophthalaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
A15788.14 A15788.06 A15788.22
A15788.14EA 142 EUR
A15788.14 A15788.06 A15788.22
Isophthalaldehyd ≥98%
Isophthalaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 626-19-7 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Melting Point: 85-91° Boiling Point: 136°/17mm MDL No.: MFCD00003372
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 136 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 85…91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003372
CAS-Nummer: 626-19-7
EINECS: 210-935-8