α-Brom-m-toluonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
A15244.06
A15244.14
A15244.06EA
58.5
EUR
A15244.06
A15244.14
α-Brom-m-toluonitril ≥98%
α-Brom-m-toluonitril
Purity: 98%
CAS No.: 28188-41-2
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 742356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001809
Formel:
C₈H₆BrN Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001809 CAS-Nummer: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,II |