α,α,α-Trifluor-o-toluonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Cyanobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
A14951.06
A14951.09
A14951.06EA
43.7
EUR
A14951.06
A14951.09
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril ≥97%
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
Purity: 97%
CAS No.: 447-60-9
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4632
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 2048152
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001791
Formel:
C₈H₄F₃N Siedepunkt: 204…206 °C Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 1.294 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001791 CAS-Nummer: 447-60-9 EINECS: 207-184-3 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |