tert-Butylbromacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromoacetic tert-butyl ester
A14917.30
A14917.18
A14917.09
A14917.30EA
390
EUR
A14917.30
A14917.18
A14917.09
tert-Butylbromacetat ≥98%
tert-Butylbromacetat
Purity: 98%
CAS No.: 5292-43-3
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 1753010
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000188
Formel:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Siedepunkt: 175 °C Dichte: 1.330 Flammpunkt: 49 °C (120 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000188 CAS-Nummer: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 ADR: 3,III |