Isobutylchlorformiat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloroformic acid isobutyl ester
A14692.14
A14692.22
A14692.36
A14692.14EA
28.9
EUR
A14692.14
A14692.22
A14692.36
Isobutylchlorformiat ≥98%
Isobutylchlorformiat
Purity: 98%
CAS No.: 543-27-1
Molecular Formula: C5H9ClO2
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -80°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 956590
Merck Reference: 14,5139
UN No.: 2742
MDL No.: MFCD00000642
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molekulargewicht: 136.58 g/mol Siedepunkt: 128…129 °C Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1.048 Flammpunkt: 30 °C (86 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS-Nummer: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN-Nummer: 2742 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05156 |