Benzoylacetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
A14473.14 A14473.06 A14473.22
A14473.14EA 261 EUR
A14473.14 A14473.06 A14473.22
Benzoylacetonitril ≥98%
Benzoylacetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 614-16-4 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 79-83° Boiling Point: 159-160°/10mm MDL No.: MFCD00001942
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Siedepunkt: 159…160 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001942
CAS-Nummer: 614-16-4
EINECS: 210-369-1