5-Chlor-o-anisidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14244.22 A14244.36
A14244.22EA 49.9 EUR
A14244.22 A14244.36
5-Chlor-o-anisidin ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 95-03-4 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 79-84° Boiling Point: 135°/8mm Beilstein Reference: 879161 UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00007777
Formel: C₇H₈ClNO
Siedepunkt: 135 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007777
CAS-Nummer: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN-Nummer: 2233
ADR: 6.1,III