4-Fluor-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
A13977.06 A13977.14 A13977.22
A13977.06EA 78.3 EUR
A13977.06 A13977.14 A13977.22
4-Fluor-o-phenylendiamin 97%
4-Fluor-o-phenylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 367-31-7 Molecular Formula: C6H7FN2 Formula Weight: 126.13 Melting Point: 91-95° Beilstein Reference: 2081075 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042228
Formel: C₆H₇FN₂
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042228
CAS-Nummer: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III