3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone

A13867.06 A13867.14 A13867.22
A13867.06EA 75.3 EUR
A13867.06 A13867.14 A13867.22
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen ≥98%
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Formel: C₆H₄Cl₂OS
Siedepunkt: 120…122 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014522
CAS-Nummer: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR