3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
A13655.14 A13655.22
A13655.14EA 78.6 EUR
A13655.14 A13655.22
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure ≥98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Purity: 98% CAS No.: 1929-29-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 1953326
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002777
CAS-Nummer: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0