Eisen(II)oxalat Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13479.0B
A13479.30
A13479.0BEA
154
EUR
A13479.0B
A13479.30
Eisen(II)oxalat Dihydrat ≥99%
Eisen(II)oxalat Dihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6047-25-2
Molecular Formula: FeC2O4.2H2O
Formula Weight: 179.90 (143.87anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 2.28
Appearance: Yellow
Melting Point: 190° dec.
MDL No.: MFCD00150040
Formel:
Fe(C₂O₄)·2H₂O Schmelzpunkt: 190 °C (Zersetzung) Dichte: 2,28 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150040 CAS-Nummer: 6047-25-2 EINECS: 208-217-4 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |