(4-Tolyloxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(p-Tolyloxy)acetic acid, 4-Methylphenoxyacetic acid, (4-Methylphenoxy)acetic acid
A13230.09 A13230.18 A13230.30
A13230.09EA 32.1 EUR
A13230.09 A13230.18 A13230.30
(4-Tolyloxy)essigsäure ≥98%
(4-Tolyloxy)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 940-64-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 137-142° Beilstein Reference: 2047591
Formel: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Schmelzpunkt: 137…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014365
CAS-Nummer: 940-64-7
EINECS: 213-374-7