4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13051.03 A13051.06 A13051.14
A13051.03EA 33.2 EUR
A13051.03 A13051.06 A13051.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 4919-37-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 221-226° Beilstein Reference: 2576289
Formel: C₉H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 221…226 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016536
CAS-Nummer: 4919-37-3