Iodtrimethylsilan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 16029-98-4
Molecular Formula: C3H9ISi
Formula Weight: 200.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 1731136
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00001028
Formel:
C₃H₉ISi Siedepunkt: 105…106 °C Schmelzpunkt: < 0 °C Dichte: 1,440 Flammpunkt: –2 °C (28 °F) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00001028 CAS-Nummer: 16029-98-4 EINECS: 240-171-0 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |