2-(Methylthio)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Methylmercapto)aniline
A12762.06
A12762.14
A12762.22
A12762.06EA
42.5
EUR
A12762.06
A12762.14
A12762.22
2-(Methylthio)anilin ≥98%
2-(Methylthio)anilin
Purity: 98%
CAS No.: 2987-53-3
Molecular Formula: C7H9NS
Formula Weight: 139.23
Flash Point:
Formel:
C₇H₉NS Molekulargewicht: 139.22 g/mol Siedepunkt: 233…234 °C Dichte: 1.111 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007708 CAS-Nummer: 2987-53-3 EINECS: 221-055-9 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1 III |