4,4'-Dichlorbenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4-Dichlorobenzophenone, 4,4-DBP, Bis(4-chlorophenyl) ketone
A12608.14
A12608.22
A12608.36
A12608.14EA
43.6
EUR
A12608.14
A12608.22
A12608.36
4,4'-Dichlorbenzophenon ≥99%
4,4'-Dichlorbenzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 90-98-2
Molecular Formula: C13H8Cl2O
Formula Weight: 251.11
Melting Point: 144-146°
Boiling Point: 352-354°
MDL No.: MFCD00000623
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O Siedepunkt: 352…354 °C Schmelzpunkt: 144…146 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000623 CAS-Nummer: 90-98-2 EINECS: 202-030-1 |