Phthalimid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Phthalic acid imide
A12584.0C A12584.0E A12584.36
A12584.0CEA 341 EUR
A12584.0C A12584.0E A12584.36
Phthalimid ≥99%
Phthalimid
Purity: 99% CAS No.: 85-41-6 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.14 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless pH: 3.8 Melting Point: 232-236° Boiling Point: 366° Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in aqueous alkali hydroxides Beilstein Reference: 118522 Merck Reference: 14,7373 MDL No.: MFCD00005881
Formel: C₈H₅NO₂
Molekulargewicht: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 366 °C
Schmelzpunkt: 232…236 °C
Dichte: 1.21
Flammpunkt: 165 °C (329 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005881
CAS-Nummer: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529