5-Amino-3-methylisoxazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12446.06
A12446.03
A12446.14
A12446.06EA
125
EUR
A12446.06
A12446.03
A12446.14
5-Amino-3-methylisoxazol 98%
5-Amino-3-methylisoxazole
Purity: 98+%
CAS No.: 14678-02-5
Molecular Formula: C4H6N2O
Formula Weight: 98.11
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 107906
Formel:
C₄H₆N₂O Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 81…85 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003151 CAS-Nummer: 14678-02-5 EINECS: 238-719-9 |