4-Chlorbenzoylacetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A12364.06
A12364.14
A12364.22
A12364.06EA
69.5
EUR
A12364.06
A12364.14
A12364.22
4-Chlorbenzoylacetonitril ≥98%
4-Chlorbenzoylacetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 4640-66-8
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 743368
Formel:
C₉H₆ClNO Schmelzpunkt: 128…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051625 CAS-Nummer: 4640-66-8 |