Pyridiniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
A10871.0B A10871.18 A10871.30
A10871.0BEA 324 EUR
A10871.0B A10871.18 A10871.30
Pyridiniumchlorid ≥98%
Pyridinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 628-13-7 Molecular Formula: C5H5N.HCl Formula Weight: 115.56 Melting Point: ca 145° Boiling Point: 222-224° MDL No.: MFCD00012802
Formel: C₅H₆ClN
Siedepunkt: 222…224 °C
Schmelzpunkt: ∼ 145 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7
EINECS: 211-027-4