Methyl-2,5-dihydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A10407.06 A10407.14
A10407.06EA 92.3 EUR
A10407.06 A10407.14
Methyl-2,5-dihydroxybenzoat ≥98%
Methyl-2,5-dihydroxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 2150-46-1 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 86-87° MDL No.: MFCD00016464
Formel: C₈H₈O₄
Schmelzpunkt: 86…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016464
CAS-Nummer: 2150-46-1
EINECS: 218-427-8