Ethylisovalerat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 108-64-5
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Fruit-like
Melting Point: -99°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1744677
Merck Reference: 14,3816
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009203
Formel:
C₇H₁₄O₂ Siedepunkt: 131…133 °C Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0.866 Flammpunkt: 26 °C (78 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009203 CAS-Nummer: 108-64-5 EINECS: 203-602-3 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,3816 |