Kaliumtetrabromoplatinat(II) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45548.88
45548.ME
45548.88EA
666
EUR
45548.88
45548.ME
Kaliumtetrabromoplatinat(II) ≥99,9% (Metall-Basis)
Potassium tetrabromoplatinate(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13826-94-3
Molecular Formula: Br4K2Pt
Formula Weight: 592.90
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formel:
Br₄K₂Pt Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011376 CAS-Nummer: 13826-94-3 EINECS: 237-536-1 |