2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43381.03
43381.06
43381.03EA
90.1
EUR
43381.03
43381.06
2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin ≥96%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 50488-42-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 78-81°/30mm
MDL No.: MFCD00153086
Formel:
C₆H₃BrF₃N Siedepunkt: 78…81 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: 45…47 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153086 CAS-Nummer: 50488-42-1 |