Dithizon ≥85% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
33283.04 33283.09 33283.18
33283.04EA 28 EUR
33283.04 33283.09 33283.18
Dithizon ≥85% ACS
Dithizon
CAS No.: 60-10-6 Molecular Formula: C13H12N4S Formula Weight: 256.33 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 168° dec. Beilstein Reference: 748838 Merck Reference: 14,3377 MDL No.: MFCD00003025
Formel: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Molekulargewicht: 256.33 g/mol
Siedepunkt: 406
Schmelzpunkt: 168 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003025
CAS-Nummer: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 14,3377