Bromcyan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
32731.14 32731.22 32731.06
32731.14EA 65.5 EUR
32731.14 32731.22 32731.06
Bromcyan
Bromcyan
CAS No.: 506-68-3 Molecular Formula: BrCN Formula Weight: 105.93 Physical Form: Crystalline Density: 2.015 Odour: Acrid Boiling Point: 61.4° Merck Reference: 14,2693 UN No.: 1889 MDL No.: MFCD00011597
Formel: CBrN
Siedepunkt: 61.4 °C
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 2.015
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011597
CAS-Nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN-Nummer: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2693