Tetramethylammoniumperchlorat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
30834.14 30834.22
30834.14EA 151 EUR
30834.14 30834.22
Tetramethylammoniumperchlorat
Tetramethylammonium perchlorate
CAS No.: 2537-36-2 Molecular Formula: (CH3)4NClO4 Formula Weight: 173.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043207
Formel: C₄H₁₂ClNO₄
Molekulargewicht: 173.6 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.379 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043207
CAS-Nummer: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1 II