EDTA Trikaliumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Edta-3k, Ethylenediaminetetra-acetic acid tripotassium salt, Tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tripotassium salt, Edetate Tripotassium, Edetic acid tripotassium salt, Potassium 2,2'-((2-((carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate
22425.14 22425.22
22425.14EA 61.5 EUR
22425.14 22425.22
EDTA Trikaliumsalz
EDTA Trikaliumsalz
CAS No.: 17572-97-3 Molecular Formula: (KO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CO2K Formula Weight: 406.46 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013304
Formel: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013304
CAS-Nummer: 17572-97-3
EINECS: 241-543-5