Dysprosium trichloride hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dysprosium(III) chloride hydrate
11317.06 11317.14 11317.22
11317.06EA 103 EUR
11317.06 11317.14 11317.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: DyCl3.xH2O Formula Weight: 268.86(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Formel: Cl₃Dy·xH₂O
Schmelzpunkt: 163 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010984
EINECS: 233-039-9