Kaliumtetranitroplatinat(II) (≥42,6% Pt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10538.03
10538.06
10538.03EA
156
EUR
10538.03
10538.06
Kaliumtetranitroplatinat(II) (≥42,6% Pt)
Potassium tetranitroplatinate(II)
CAS No.: 13815-39-9
Molecular Formula: K2Pt(NO2)4
Formula Weight: 457.32
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00011375
Formel:
K₂N₄O₈Pt Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011375 CAS-Nummer: 13815-39-9 EINECS: 237-491-8 |