Tetramethylammoniumperchlorat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
420560250 420561000
ACRO420560250EA 131 EUR
ACRO420560250 ACRO420561000
Tetramethylammoniumperchlorat 98%
Tetramethylammonium perchlorate
Formel: C₄H₁₂ClNO₄
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043207
CAS-Nummer: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)