Benzoylacetonitril 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
402000050
402000250
ACRO402000050EA
54.9
EUR
ACRO402000050
ACRO402000250
Benzoylacetonitril 98+%
Benzoylacetonitril
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CN Siedepunkt: 160 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001942 CAS-Nummer: 614-16-4 EINECS: 210-369-1 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 82 °C |
GC | ≥98.0 % |