N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
377010250 377011000
ACRO377010250EA 42 EUR
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 205.21 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
MDL Number: MFCD00023097
CAS-Nummer: 883-44-3
EINECS: 212-931-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %