1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354080050 354080250 354081000
ACRO354080050EA 27.1 EUR
ACRO354080050 ACRO354080250 ACRO354081000
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid 97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₆H₁₁ClN₂
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Dichte: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074843
CAS-Nummer: 65039-09-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %