4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 40.2 EUR
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure 98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 221…226 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016536
CAS-Nummer: 4919-37-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %