2-Mercaptobenzothiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
332050250
332051000
332050050
332050010
ACRO332050250EA
24.7
EUR
ACRO332050250
ACRO332051000
ACRO332050050
ACRO332050010
2-Mercaptobenzothiazol 97%
2-Mercaptobenzothiazole
Formel:
C₇H₅NS₂ Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 172…182 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 243 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005781 CAS-Nummer: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05893 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 177 to 182 °C |
Solubility | (2.5% in DMSO) Clear colourless to yellow solution |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |