3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
305640010
305640050
ACRO305640010EA
38.7
EUR
ACRO305640010
ACRO305640050
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₇F₆N Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 46…55 °C Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009909 CAS-Nummer: 85068-29-7 EINECS: 285-290-9 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...