(Trifluormethyl)trimethylsilan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
279720010
279720050
279720250
ACRO279720010EA
39.2
EUR
ACRO279720010
ACRO279720050
ACRO279720250
(Trifluormethyl)trimethylsilan 99%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₉F₃Si Siedepunkt: 54…55 °C (760 mmHg) Dichte: 0.95 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3290 to 1.3320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |