1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
224641000 224645000
ACRO224641000EA 59.9 EUR
ACRO224641000 ACRO224645000
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon 97%, rein
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Formel: C₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.064 g/cm³
Flammpunkt: 121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006550
CAS-Nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %