(Methyl)triphenylphosphoniumiodid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyltriphenylphosphonium iodide
224030250 224031000
ACRO224030250EA 56.1 EUR
ACRO224030250 ACRO224031000
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid 97%
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₁₉H₁₈IP
Schmelzpunkt: 185…187 °C
MDL Number: MFCD00066175
CAS-Nummer: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
UN-Nummer: 3464
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %