Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223980010 223980050
223980010.EA 120 EUR
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0)
Formel: C₇₂H₆₀NiP₄
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010011
CAS-Nummer: 15133-82-1
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %