Pyridiniumchlorid 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 41.9 EUR
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
Pyridiniumchlorid 98%, rein
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
Siedepunkt: 222.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140…146 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless