Tetrabutylammoniumtetrahydroborat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetrabutylammonium borohydride, Tetrabutylammonium tetrahydridoborate
212900100 212900500
ACRO212900100EA 73.7 EUR
ACRO212900100 ACRO212900500
Tetrabutylammoniumtetrahydroborat 98%
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Formel: C₁₆H₄₀BN
Schmelzpunkt: 126…131 °C
MDL Number: MFCD00012035
CAS-Nummer: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN-Nummer: 3131
ADR: 4.3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %